Learn More
Lauda™ Distillateur d’eau Puridest PD 4 avec fiche CEE7/7
Code produit 16627505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
16627505 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16627505 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L003012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2120.00€
    1580.00€ / 1 pièces
    Économisez 540.00€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Distillateur d’eau pour une distillation unique, adapté à la fixation sur paillasse
  • Retrait du distillat par la sortie du condenseur
  • Consommation d’énergie économique par distillation de l’eau de refroidissement chauffée
  • Évaporateur facilement accessible à des fins de nettoyage
  • Dégazage du CO2 par la sortie du condenseur
  • Dispositif de coupure thermostatique en cas de niveau d’eau insuffisant
  • Contrôle manuel de l’eau de refroidissement par la température de sortie
  • Élément chauffant, évaporateur et condenseur en acier inox
  • Boîtier en tôle d’acier galvanisé, avec revêtement par poudre
  • Caractéristiques techniques :
    • Phase de conductivité 1 : 25°C, 2,3 μS/cm
    • Sortie de production : 4 l/min
    • Puissance max de l’élément chauffant : 3 kW
    • Consommation électrique max. : 3 kW
    • Débit d’eau de refroidissement : 0,67 l/min
    • Pression max. eau de refroidissement : 2 bars
    • Dimensions globales (l x P x H) : 280 x 250 x 490 mm
    • Plage de température ambiante : 10 à 40°C
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
  • Spécification
    Conductivité À 25°C : 2,3 μs/cm
    Tension 230 V