Learn More
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 30 couches EnviroTack™
BIOPHARMA
Code produit 13400329 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Transparent
Dimensions (L x l):
18 x 36 po
18 x 45 in
24 x 30 in
24 x 36 in
26 x 45 in
36 x 36 po
36 x 45 po
36 x 60 in
Revêtement de surface:
Adhérence normale
Adhérence élevée
Adhésif standard
Quantité:
30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte
60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
Conditionnement:
4 pièces
8 pièces
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Revêtement de surface Quantité Conditionnement
13400329 Blanc 26 x 45 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15351962 Gris 18 x 45 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15713619 Transparent 24 x 30 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15361972 Bleu 26 x 45 in Adhérence élevée 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
13410329 Bleu 26 x 45 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15312002 Bleu 36 x 60 in Adhérence élevée 60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15321992 Bleu 36 x 45 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15391952 Gris 18 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15301962 Blanc 18 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15361962 Blanc 18 x 45 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15381952 Bleu 18 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15341962 Bleu 18 x 45 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15733619 Blanc 24 x 30 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15703619 Bleu 24 x 30 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15301972 Bleu 24 x 36 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15321972 Blanc 24 x 36 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15371972 Gris 26 x 45 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15351982 Bleu 36 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15361982 Gris 36 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15341992 Gris 36 x 45 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15302002 Bleu 36 x 60 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15371982 Blanc 36 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15322002 Gris 36 x 60 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15332002 Blanc 36 x 60 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15763599 Blanc 18 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15351992 Blanc 36 x 45 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15341982 Bleu 36 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15743599 Bleu 18 x 36 po Adhérence normale 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15311992 Gris 36 x 45 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15311972 Gris 24 x 36 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte 8 pièces
15753599 Gris 18 x 36 po Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
15723619 Gris 24 x 30 in Adhésif standard 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Code produit 13400329 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur PS 2645 38 W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    194.35€ / 8 pièces
    Économisez 32.65€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tapis PURUS™ Biohybrid™ sont les tout premiers produits de contrôle de la contamination qui contiennent des matériaux renouvelables à base de plantes. Ils offrent une alternative respectueuse de l’environnement à l’élimination de la saleté et de la poussière de la circulation piétonne et des roues des équipements
  • Écologiques, contenant un matériau renouvelable exclusif, sans OGM et à base de plantes, qui réduit les émissions de CO2 pendant le procédé de fabrication
  • Solide et efficace pour des performances fiables et de haut niveau
  • Couverture adhésive homogène pour des performances maximales de chaque couche
  • Recyclage possible dans des chaînes de recyclage de plastique classiques ou au travers du partenariat de Fisher Scientific avec PURUS™ et Terra Cycle
  • Les onglets numérotés à profil bas garantissent un retrait d‘une feuille à la fois et indiquent le nombre de couches restantes
Certifications
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Spécification
Certifications/Conformité Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Dimensions (L x l) 26 x 45 in
À utiliser avec (application) À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles
Quantité 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte
Revêtement de surface Adhésif standard
Épaisseur (impériale) Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil
Épaisseur (métrique) Film : 33 μm, Adhésif : 8 μm
Couleur Blanc
Matériau Mélange PEbd
Type Tapis de contrôle de la contamination