Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Tapis de sol
- Tapis pour environnements contrôlés
- PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 30 couches EnviroTack™
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 30 couches EnviroTack™
Code produit 15361962
Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Transparent
Dimensions (L x l):
18 x 36 po
18 x 45 in
24 x 30 in
24 x 36 in
26 x 45 in
36 x 36 po
36 x 45 po
36 x 60 in
Revêtement de surface:
Adhérence normale
Adhérence élevée
Adhésif standard
Quantité:
30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte
60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
Conditionnement:
4 pièces
8 pièces
32 product options available for selection
| Code produit | Couleur | Dimensions (L x l) | Revêtement de surface | Quantité | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 15361962 | Blanc | 18 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15351962 | Gris | 18 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15713619 | Transparent | 24 x 30 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15361972 | Bleu | 26 x 45 in | Adhérence élevée | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 13410329 | Bleu | 26 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15312002 | Bleu | 36 x 60 in | Adhérence élevée | 60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15321992 | Bleu | 36 x 45 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15391952 | Gris | 18 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15301962 | Blanc | 18 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15381952 | Bleu | 18 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15341962 | Bleu | 18 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15733619 | Blanc | 24 x 30 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15703619 | Bleu | 24 x 30 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15301972 | Bleu | 24 x 36 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15321972 | Blanc | 24 x 36 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15371972 | Gris | 26 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15351982 | Bleu | 36 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15361982 | Gris | 36 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15341992 | Gris | 36 x 45 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15302002 | Bleu | 36 x 60 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15371982 | Blanc | 36 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15322002 | Gris | 36 x 60 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15332002 | Blanc | 36 x 60 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15763599 | Blanc | 18 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15351992 | Blanc | 36 x 45 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15341982 | Bleu | 36 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15743599 | Bleu | 18 x 36 po | Adhérence normale | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 13400329 | Blanc | 26 x 45 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15311992 | Gris | 36 x 45 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15311972 | Gris | 24 x 36 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | 8 pièces |
| 15753599 | Gris | 18 x 36 po | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
| 15723619 | Gris | 24 x 30 in | Adhésif standard | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | 4 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Code produit
15361962
Fournisseur
PURUS™
Code fournisseur
PS 1845 38 W
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Utilisez le code promo 28038
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
150.33 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Description
- Écologiques, contenant un matériau renouvelable exclusif, sans OGM et à base de plantes, qui réduit les émissions de CO2 pendant le procédé de fabrication
- Solide et efficace pour des performances fiables et de haut niveau
- Couverture adhésive homogène pour des performances maximales de chaque couche Recyclage possible dans des chaînes de recyclage de plastique classiques ou au travers du partenariat de Fisher Scientific avec PURUS™ et Terra Cycle
- Les onglets numérotés à profil bas garantissent un retrait d‘une feuille à la fois et indiquent le nombre de couches restantes
Certifications
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001 |
| Dimensions (L x l) | 18 x 45 in |
| À utiliser avec (application) | À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles |
| Quantité | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
| Revêtement de surface | Adhésif standard |
| Épaisseur (impériale) | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil |
| Épaisseur (métrique) | Film : 33 μm, Adhésif : 8 μm |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Mélange PEbd |
| Type | Tapis de contrôle de la contamination |