Learn More
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 60 couches EnviroTack™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15351972 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Dimensions (L x l):
18 x 36 po
18 x 45 in
24 x 30 in
24 x 36 in
26 x 45 in
36 x 36 po
36 x 45 po
Revêtement de surface:
Adhérence élevée
Adhésif standard
Conditionnement:
4 pièces
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Revêtement de surface unitSize
15351972 Blanc 24 x 36 in Adhésif standard 4 pièces
15311982 Gris 26 x 45 in Adhésif standard 4 pièces
15763619 Blanc 24 x 30 in Adhésif standard 4 pièces
15361992 Bleu 36 x 45 po Adhésif standard 4 pièces
15311962 Bleu 18 x 36 po Adhésif standard 4 pièces
15321962 Gris 18 x 36 po Adhésif standard 4 pièces
15371962 Bleu 18 x 45 in Adhésif standard 4 pièces
15381962 Gris 18 x 45 in Adhésif standard 4 pièces
15743619 Bleu 24 x 30 in Adhésif standard 4 pièces
15753619 Gris 24 x 30 in Adhésif standard 4 pièces
15391962 Blanc 18 x 45 in Adhésif standard 4 pièces
15331972 Bleu 24 x 36 in Adhésif standard 4 pièces
15341972 Gris 24 x 36 in Adhésif standard 4 pièces
15381972 Bleu 26 x 45 in Adhésif standard 4 pièces
15321982 Blanc 26 x 45 in Adhésif standard 4 pièces
15381982 Bleu 36 x 36 po Adhésif standard 4 pièces
15371992 Gris 36 x 45 po Adhésif standard 4 pièces
15331962 Blanc 18 x 36 po Adhésif standard 4 pièces
15391992 Blanc 36 x 45 po Adhérence élevée 4 pièces
15381992 Blanc 36 x 45 po Adhésif standard 4 pièces
15391982 Gris 36 x 36 po Adhésif standard 4 pièces
15391972 Bleu 26 x 45 in Adhérence élevée 4 pièces
15331982 Blanc 26 x 45 in Adhérence élevée 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Code produit 15351972 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur PS 2436 64 W
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués exclusivement par PURUS™, les tapis EnviroTack™ sont les tout premiers produits de contrôle de la contamination qui contiennent des matériaux renouvelables sans OGM et à base de plantes, offrant une solution alternative respectueuse de l’environnement à l’élimination de la saleté et de la poussière dues à la circulation à pied et aux roues d’équipement
  • Écologiques, contenant un matériau renouvelable exclusif, sans OGM et à base de plantes, qui réduit les émissions de CO2 pendant le procédé de fabrication
  • Solide et efficace pour des performances fiables et de haut niveau
  • Couverture adhésive homogène pour des performances maximales de chaque couche
  • Recyclage possible dans des chaînes de recyclage de plastique classiques ou au travers du partenariat de Fisher Scientific avec PURUS™ et Terra Cycle
  • Les onglets numérotés à profil bas garantissent un retrait d‘une feuille à la fois et indiquent le nombre de couches restantes
Certifications
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Spécification
Certifications/Conformité Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Dimensions (L x l) 24 x 36 in
À utiliser avec (application) À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles
Quantité 60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
Revêtement de surface Adhésif standard
Épaisseur (impériale) Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil
Épaisseur (métrique) Film : 33 μm, Adhésif : 8 μm
Couleur Blanc
Matériau Mélange PEbd