Learn More
PURUS™ Cadres pour tapis de contrôle de la contamination EnviroTack™
Code produit 15382002 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
508 x 965 mm
508 x 1194 mm
711 x 1194 mm
965 x 1194 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15382002 965 x 1194 mm 1 pièce
15342002 508 x 965 mm 1 pièce
15352002 508 x 1194 mm 1 pièce
15157162 711 x 1194 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15382002 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur PF 3847 01 W 00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    158.88€ / 1 pièces
    Économisez 90.12€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour être utilisés avec le tapis PURUS™ EnviroTack™ afin de créer un système facile à utiliser dans toute zone critique où l’adhérence directe des tapis à une surface de sol n’est pas autorisée.
  • Déplacement facile pour le nettoyage
  • Protection antidérapante pour garantir que le cadre reste en place
  • Conviennent à tous les tapis PURUS™ EnviroTack™
  • Robustes et durables
  • Partie antidérapante confectionnée en textile en polyester revêtu de polymère
  • Naturellement anti-microbiens, résistants aux moisissures
Spécification
Dimensions (L x l) 965 x 1194 mm
À utiliser avec (application) Permet une mobilité et un nettoyage facile
À utiliser avec (équipement) Tapis PURUS™ Biohybrid™ de 914 x 1 143 mm
Épaisseur (métrique) 3,175 mm
Couleur Blanc
Matériau PS