Learn More
Kautex™ Bouchons captifs en PVC
Description
- Rouge vif ; facile à voir
- À utiliser avec les bouchons pour bouteilles à col étroit
- Disponible pour s'adapter à des fermetures de différentes tailles
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Matériau | PVC |
| Filetage (métrique) | 00 mm |
| Finition de col | 00 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchons compte-gouttes pour bouteilles avec capacité : 10/20/30/50/100/200/250/500/1000/2000/3000 mL |
| Type de produit | Bouchon prisonnier |