Learn More
Cole-Parmer™ Sondes à isolation en PVC Digi-Sense™ de type T avec pointe à revêtement époxy
Code produit 11731349 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
max. (métrique):
–200 à 105°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) Conditionnement
11731349 –200 à 105°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11731349 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0846606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00€
    38.13€ / 1 pièces
    Économisez 12.87€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces sondes pour les applications nécessitant une jonction isolée. Les sondes à isolation en PVC de type T Digi-Sense™ avec pointe à revêtement époxy sont idéales pour l’immersion à court terme.
Chaque sonde est fournie avec un mini-connecteur ANSI à code couleur : type J noir, type K jaune, type T bleu et type E violet. Temps de réponse : 2 secondes ou plus.
  • Les sondes à jonction exposée ne sont pas recommandées pour une utilisation avec des solutions aqueuses
  • Ne pas soumettre les sondes à jonction exposée de type J à l’humidité car elles risquent de rouiller
Spécification
Certifications/Conformité ANSI
max. (métrique) –200 à 105°C
Type Sonde de thermocouple
À utiliser avec (application) Utilisé pour une immersion à court terme
Longueur (métrique) 20,3 cm