Learn More
Cole-Parmer Tubes de laboratoire et de vide en PVC
Code produit 30054031 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,0781 po
0,125 po
0,2 po
1 in
1/16 in
1/2 in
1/4 in
15/64 po
3/16 in
3/32 po
3/4 in
3/8 in.
5/16 in
5/32 po
Diamètre (impériale) externe:
0,2 po
0,234 po
0,344 po
0,469 po
1 in
1,125 po
1,25 po
1/2 in
1/4 in
1/8 po
3/16 po
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/32 po
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9 à 16 in.
Conditionnement:
15m
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Conditionnement
30054031 3/8 in. 1/2 in 15m
30053338 1/16 in 1/8 po 15m
30053611 1/4 in 5/8 in. 15m
30053704 1/2 in 5/8 in. 15m
30053850 1/2 in 3/4 in 15m
30053084 3/32 po 5/32 po 15m
30053748 3/8 in. 7/8 in. 15m
30054239 0,0781 po 5/32 po 15m
30054309 1/2 in 1,125 po 15m
30053306 3/8 in. 9 à 16 in. 15m
30053415 0,125 po 1/4 in 15m
30053287 3/4 in 1 in 15m
30053926 1 in 1,25 po 15m
30053701 1/4 in 3/8 in 15m
30052936 5/16 in 1/2 in 15m
30053886 5/16 in 7/16 in. 15m
30053433 3/16 in 9 à 16 in. 15m
30053381 0,125 po 3/16 po 15m
30053136 3/8 in. 5/8 in. 15m
30053449 5/32 po 0,234 po 15m
30053173 0,125 po 0,2 po 15m
30054048 0,2 po 5/16 in 15m
30054189 15/64 po 0,344 po 15m
30052944 1/4 in 7/16 in. 15m
30053670 5/16 in 0,469 po 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 30054031 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5012102
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La paroi intérieure lisse et polie empêche les accumulations, ce —qui est idéal pour les applications générales de laboratoire.
Applications polyvalentes, notamment pompes péristaltiques, instruments d'analyse, incubateurs, conduites de gaz et d'évacuation. Conception intérieure parfaitement lisse pour faciliter le nettoyage et les changements de format, améliorant ainsi l'efficacité du flux de travail. Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de la tubulure
Spécification
Diamètre (impériale) interne 3/8 in.
Matériau PVC
Diamètre (impériale) externe 1/2 in
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Couleur Translucide
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.