Learn More
Fisherbrand™ Tubulure transparente en PVC
Code produit 12365859 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
6,5 mm
8 mm
Conditionnement:
10m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
12365859 6,5 mm 10m
12345859 3 mm 10m
12375859 8 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12365859
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.34€
    4.98€ / 10m
    Économisez 6.36€
    56% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stérilisation à la vapeur possible à 121 °C.
  • Non toxique
Spécification
Diamètre (métrique) interne 6,5 mm
Matériau PVC
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) 121°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Couleur Transparent
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C