Learn More
Clark Scientific™ Bacs de récupération blancs en PVC de grande taille
Code produit 12988837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Grand bac de rétention
Dimensions:
700 x 450 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Dimensions Conditionnement
12988837 Grand bac de rétention 700 x 450 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12988837 Fournisseur Clark Scientific™ Code fournisseur WPVC large
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    52.08€ / 1 pièces
    Économisez 5.92€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PVC rigide, ces grands plateaux de rétention en plastique blanc sont destinés à être utilisés à l’extérieur des zones de rayonnement.
    • En PVC rigide
    • Disponible en jaune pour une utilisation dans les zones de rayonnement
    • Disponible en blanc pour une utilisation à l’extérieur des zones de rayonnement
    • Des revêtements en PVC incolore sont disponibles
Spécification
Couleur Blanc
Matériau PVC
Type Grand bac de rétention
À utiliser avec (application) Zones de rayonnement extérieures
Quantité d’emballage 1 de chaque
Dimensions 700 x 450 mm
Longueur (métrique) 700 mm
Hauteur (métrique) 450 mm