Learn More
Buerkle™ Connecteurs de tuyaux en PVDF avec embouts cylindriques droits
Description
- Résistance à une température maximale de 160°C
- Grande résistance aux produits chimiques
- Stérilisable
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, RoHS |
| Diamètre (métrique) | de 5 à 7 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PVDF |
| À utiliser avec | Tuyau de 5 à 7 mm |
| Quantité d’emballage | 10 |
| Propriétés de résistance | Résistante aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistance aux UV |
| Stérilité | Stérilisable |
| Forme | Structuré |
| Couleur | Transparent |
| Afficher plus |