Learn More
Pyrene, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 31091804
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31091804 10 g
31079055 1 kg
31085358 500 g
31090438 5 g
31078234 25 g
31079157 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31091804 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD14965510g
 Restricted Item
Expédition estimée: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 129-00-0
Molecular Formula C16H10
MDL Number MFCD00004136
Quantity 10 g
SMILES C12=CC=C3C=CC=C4C=CC(C2=C34)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 202.25
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Pyrene
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.