Learn More
Pyrex™ Flacons pour milieux de culture ronds en verre borosilicaté ambré Pyrex™ sans bouchon
Code produit 10241950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10241950 5000 ml 1 pièce
10809290 25 ml 10 pièces
10261320 50 ml 10 pièces
10009769 100 ml 10 pièces
12509145 250 ml 10 pièces
10271320 500 ml 10 pièces
10383540 1000 ml 10 pièces
10079479 2000 ml 10 pièces
10547520 10 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10241950 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 1519/16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.16€
    282.59€ / 1 pièces
    Économisez 21.57€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez les matériaux photosensibles dans ces flacons pour milieu de culture en verre ambré. Les flacons de culture ronds en verre borosilicaté ambré Pyrex™ sont fabriqués en verre borosilicaté à revêtement ambré et absorbent les UV jusqu’à 500 nm.
Stockez les matériaux photosensibles dans ces flacons pour milieu de culture en verre ambré. Les flacons pour milieu de culture ronds, fabriqués en verre borosilicaté à revêtement ambré Pyrex™ absorbent les UV jusqu’à 500 nm.
  • Flacons uniquement
  • Fourni sans bouchon ni bague anti-goutte
  • Conformes à la norme ISO 4796
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
Spécification
Capacité (métrique) 5000 ml
Couleur Ambré
À utiliser avec (application) Stockage d’un matériau sensible à la lumière
Matériau Verre borosilicaté
Nb par paquet 1/boîte
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 330 mm
Hauteur (impériale) 13 in
Diamètre (métrique) 181 mm
Capacité (impériale) 169,1 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité ISO 4796
Type de produit Flacon pour milieu de culture