Learn More
Pyrex™ Flacon Erlenmeyer à baffles en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 11353454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Hauteur (métrique):
138 mm
186 mm
222 mm
282 mm
Diamètre (métrique) externe:
82 mm
101 mm
129 mm
161 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11353454 250 à 380 ml 138 mm 82 mm 5 pièces
11383454 2000 ml 282 mm 161 mm 1 pièce
11363454 500 ml 186 mm 101 mm 5 pièces
11373454 1000 ml 222 mm 129 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11353454 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 1134/08
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Présente quatre renfoncements pour un mélange régulier du contenu sans risque de déversement. Les flacons Erlenmeyer à baffles en verre borosilicaté Pyrex™ résistent à plusieurs cycles d’autoclavage.
Présente quatre renfoncements pour un mélange régulier du contenu sans risque de déversement. Les flacons Erlenmeyer à baffles en verre borosilicaté Pyrex™ résistent à plusieurs cycles d’autoclave.
  • Idéal pour la préparation des cultures
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Doté de 4 renfoncements de baffle pour une agitation constante et optimale
  • Convient aux cycles d’autoclave répétés à 121°C
Spécification
Description Connecteur FEP (autoclavable)
Capacité (métrique) 250 à 380 ml
Matériau Acier inoxydable, Verre borosilicaté 3,3
À utiliser avec (application) Préparation de cultures
Hauteur (métrique) 138 mm
Type de goulot Étroit
Autoclavable Autoclavable
Mouth Style Étroit
Diamètre (métrique) externe 82 mm