Learn More
Pyrex™ Flacon Erlenmeyer à baffles en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 11363454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Hauteur (métrique):
138 mm
186 mm
222 mm
282 mm
Diamètre (métrique) externe:
82 mm
101 mm
129 mm
161 mm
Unit Size:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Unit Size
11363454 500 ml 186 mm 101 mm 5 pièces
11383454 2000 ml 282 mm 161 mm 1 pièce
11353454 250 à 380 ml 138 mm 82 mm 5 pièces
11373454 1000 ml 222 mm 129 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11363454 Supplier Pyrex™ Supplier No. 1134/10
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Présente quatre renfoncements pour un mélange régulier du contenu sans risque de déversement. Les flacons Erlenmeyer à baffles en verre borosilicaté Pyrex™ résistent à plusieurs cycles d’autoclavage.
Présente quatre renfoncements pour un mélange régulier du contenu sans risque de déversement. Les flacons Erlenmeyer à baffles en verre borosilicaté Pyrex™ résistent à plusieurs cycles d’autoclave.
  • Idéal pour la préparation des cultures
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Doté de 4 renfoncements de baffle pour une agitation constante et optimale
  • Convient aux cycles d’autoclave répétés à 121°C
Specifications
Description Connecteur FEP (autoclavable)
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Acier inoxydable, Verre borosilicaté 3,3
À utiliser avec (application) Préparation de cultures
Hauteur (métrique) 186 mm
Type de goulot Étroit
Autoclavable Autoclavable
Mouth Style Étroit
Diamètre (métrique) externe 101 mm
Quantité Boîte de 5