Learn More
Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 11303634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Hauteur (métrique):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolérance:
± 0,12 ml
± 0,3 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 mL
±0,2 ml
±0,5 mL
plusmn;1 ml
plusmn; 0,1 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Hauteur (métrique) Tolérance unitSize
11303634 1000 ml 24/29 300 mm ± 0,3 ml 2 pièces
10517110 2000 ml 29/32 370 mm ±0,5 mL 1 pièce
11363624 100 ml 14/23 170 mm ±0,08 mL 5 pièces
11313634 1 ml 7/16 65 mm ±0,02 ml 5 pièces
11323624 10 ml 10/19 90 mm ±0,02 ml 5 pièces
11373624 200 ml 14/23 210 mm plusmn; 0,1 ml 5 pièces
11333624 20 ml 10/19 110 mm ±0,03 ml 5 pièces
11383624 250 ml 14/23 220 mm ± 0,12 ml 2 pièces
11343624 25 ml 10/19 110 mm ±0,03 ml 5 pièces
11393624 500 ml 19/26 260 mm ±0,2 ml 2 pièces
11323634 2 ml 7/16 65 mm ±0,02 ml 5 pièces
10398459 5 l 34/35 475 mm plusmn;1 ml 1 pièce
11353624 50 ml 12/21 140 mm ±0,05 ml 5 pièces
11333634 5 ml 10/19 70 mm ±0,02 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11303634 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3151/22
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. La fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A Pyrex™ est pourvue d’inscriptions blanches en émail pour faciliter l’évaluation du volume et d’un bouchon en PE. Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664, étalonnée selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP) et certifiée conforme H.
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. La fiole jaugée certifiée classe A en verre borosilicaté Pyrex™ porte des inscriptions blanches en émail pour faciliter l’évaluation du volume, ainsi qu’un bouchon en polyéthylène. Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664 et étalonné pour la tolérance requise par la Pharmacopée américaine (USP), et certifié conforme H.
  • Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
  • Étalonné selon la tolérance requise par la Pharmacopée américaine (USP), qui est plus stricte que celle définie par les normes ISO / DIN
  • Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
  • Certifiée conforme “H”
  • Fabriqué en verre résistant aux produits chimiques Pyrex™
  • Inscriptions en émail blanc
  • Bouchon en Pe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1042, DIN 12664, USP, certifié conforme « H »
Matériau du bouchon Polyéthylène
Description Inscriptions en émail blanc
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 300 mm
Tolérance ± 0,3 ml
Graduated Oui
Classe A
Taille du bouchon 24/29