Learn More
Pyrex™ Ballon piriforme en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 12375263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Joint conique standard:
29/32
Hauteur (métrique):
107 mm
151 mm
160 mm
198 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard Hauteur (métrique) Conditionnement
12375263 1000 ml 29/32 198 mm 1 pièce
11921025 100 ml 29/32 107 mm 1 pièce
12041672 250 ml 29/32 151 mm 1 pièce
12071672 500 ml 29/32 160 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12375263 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur FD1L/4RE
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Éliminez facilement les résidus solides à l’aide de ce flacon robuste en forme de poire. Le ballon florentin en verre borosilicaté Quickfit™ dispose d’une grande surface pour une évaporation rapide.
Éliminez facilement les résidus solides à l’aide de ce flacon robuste en forme de poire.Le ballon florentin en verre borosilicaté Quickfit™ dispose d’une grande surface pour une évaporation rapide.
  • Idéaux pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs
  • Grande surface pour une évaporation rapide
  • Construction robuste de parois épaisses pour une résistance accrue
  • La forme permet d’éliminer facilement les résidus soli
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 198 mm
Joint conique standard 29/32