Learn More
Tubes à essai sans rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 11970955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Capacité (métrique):
4 mL
6 mL
8 mL
14 mL
17 mL
22 mL
23 mL
28 mL
34 mL
55 mL
73 mL
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Capacité (métrique) Conditionnement
11970955 16 mm 100 mm 14 mL 100 pièces
10755501 16 mm 125 mm 17 mL 100 pièces
10243310 16 mm 150 mm 22 mL 100 pièces
11960955 16 mm 160 mm 23 mL 100 pièces
11980955 18 mm 180 mm 34 mL 100 pièces
10754351 18 mm 150 mm 28 mL 100 pièces
10186164 10 mm 75 mm 4 mL 100 pièces
10121690 12 mm 75 mm 6 mL 100 pièces
11900965 24 mm 200 mm 73 mL 50 pièces
10213600 12 mm 100 mm 8 mL 100 pièces
13058393 24 mm 150 mm 55 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11970955 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1622/09M
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir des performances supérieures sur le verre borosilicaté neutre et le verre sodocalcique. Les tubes à essai sans rebord à paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travau
En verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir une performance supérieure par rapport au verre borosilicaté neutre et au verre sodocalcique.Les tubes à essai sans rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Pyrex™ sont idéals pour les travaux de
  • Parois moyennes sans rebord :  conçu pour des performances optimales
  • Construction robuste :  permet une utilisation à des températures élevées jusqu'à 500 °C.
  • Conforme à :ISO 4142
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Capacité (métrique) 14 mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec Idéaux pour les travaux de culture microbiologique
Quantité 100 paquet
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de produit Tube à essai