Learn More
Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 11902619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
125 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
Hauteur (métrique):
52 mm
60 mm
70 mm
85 mm
105 mm
117 mm
118 mm
131 mm
145 mm
156 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diamètre (métrique) externe:
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
79 mm
85 mm
87 mm
Corps : 69 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11902619 250 ml 145 mm 85 mm 10 pièces
10348669 200 ml 131 mm 79 mm 10 pièces
10460160 3000 ml 310 mm 187 mm 2 pièces
10765332 5 l 365 mm 220 mm 1 pièce
11972568 25 ml 70 mm 42 mm 10 pièces
11962568 100 ml 105 mm 64 mm 10 pièces
11961566 2000 ml 280 mm 166 mm 10 pièces
11982568 50 ml 85 mm 51 mm 10 pièces
12579105 5 ml 52 mm 25 mm 10 pièces
12589105 10 ml 60 mm 30 mm 10 pièces
11912619 500 ml 180 mm 105 mm 10 pièces
11922619 1000 ml 220 mm 131 mm 10 pièces
11910905 150 ml 118 mm 74 mm 10 pièces
12519115 300 ml 156 mm 87 mm 10 pièces
15685767 125 ml 117 mm Corps : 69 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 11902619 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1130/14D
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour une large gamme d’expériences de laboratoire. Le flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme à la norme DIN ISO 1773.
  • Conforme aux normes ISO 1773 et DIN 12353
  • Modèle Erlenmeyer
  • Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
  • Graduations en émail et pastille de marqua
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1773, DIN 12353
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté, Verre Pyrex
Graduations Oui
Hauteur (métrique) 145 mm
Forme Conique
Surface d’écriture Oui
Graduated Oui
Diamètre (métrique) externe 85 mm
Taille du bouchon 29