Learn More
Flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 10105044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
15 000 ml
2000 ml
20 000 mL
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10105044 100 ml 10 pièces
11940326 25 ml 10 pièces
11961598 50 ml 10 pièces
10411235 250 ml 10 pièces
10786885 500 ml 10 pièces
10422575 1000 ml 10 pièces
10230700 2000 ml 10 pièces
11347854 5000 ml 1 pièce
11357854 10 000 mL 1 pièce
15517690 15 000 ml 5 pièces
15527690 20 000 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10105044 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1515/04D
Expédition estimée: 12-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez les réactifs, étalons analytiques et milieux de culture dans ces flacons de réactifs en verre borosilicaté. Pyrex™ Les flacons de réactifs en verre borosilicaté résistent à la stérilisation à l'air chaud jusqu'°à 180 °C et présentent une excellente résistance chimique.
Stockez les réactifs, étalons analytiques et milieux de culture dans ces flacons de réactifs en verre borosilicaté. Les flacons de réactif de pyrexTM en verre de borosilicate résistant à la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180 °C et qui présentent une fiche résistante aux produits chimiques.
  • Conforme à la norme ISO 4796-1
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Excellente résistance aux attaques chimiques et aux températures élevées
  • Fournis avec des bouchons à vis en PBT dotés d’un disque d’étanchéité revêtu de PTFE
  • Autoclavables
  • Graduations et pastille de marquage blanches
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
À utiliser avec (application) Conviennent idéalement au stockage de réactifs, d’étalons analytiques et de milieux de culture, etc.
Matériau Verre borosilicaté
Nb par paquet 10/boîte
Couleur de bouchon Noir
Closure Included Oui
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 105 mm
Joint de fermeture PTFE
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 25 mm
Diamètre (métrique) 53 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 4796-1