Learn More
Pyrex™ Flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PP et anneau de versement
Code produit 11962619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
150 ml
15 000 mL
2000 ml
20 000 mL
250 ml
25 ml
3 500 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11962619 25 ml 10 pièces
11972619 50 ml 10 pièces
11982619 100 ml 10 pièces
15727927 150 ml 10 pièces
11992619 250 ml 10 pièces
11902629 500 ml 10 pièces
11912629 1000 ml 10 pièces
11922629 2000 ml 10 pièces
15747927 3 500 ml 1 pièce
12094637 5000 ml 1 pièce
12094717 10 000 mL 1 pièce
10670191 15 000 mL 1 pièce
12643796 20 000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11962619 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 1516/01D
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mélangez et stockez une large gamme de milieux de culture avec ces flacons de réactif en verre. Les flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PP et bague anti-goutte offrent une haute résistance chimique et possèdent des épaulements inclinés pour un versement régulier.
Mélangez et stockez une large gamme de milieux de culture avec ces flacons de réactif en verre. Les flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PP et anneau de versement offrent une haute résistance chimique et possèdent des épaulements inclinés pour un versement régulier.
  • Flacons complets avec bouchon en polypropylène et bague anti-goutte
  • Conformes à la norme ISO 4796
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
  • Épaulements inclinés pour une action de versement facilitée
  • Graduations et pastille de marquage blanches
  • En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
  • Pour une utilisation jusqu’à une température de 140°C
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 1,4 in
À utiliser avec (application) Idéal pour le mélange et le stockage des milieux de culture
Comprend Bouchon à vis et anneau de versement en polypropylène
Matériau Verre borosilicaté
Nb par paquet 10/boîte
Quantité 10 Pk.
Filetage (métrique) 25 mm
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 70 mm
À utiliser avec (équipement) Idéal pour le mélange et le stockage des milieux de culture
Hauteur (impériale) 2,8 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 25 mm
Diamètre (métrique) 36 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 0,8 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité ISO 4796
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon de réactif