Learn More
Flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PP et anneau de versement
Description
Mélangez et stockez une large gamme de milieux de culture avec ces flacons de réactif en verre. Les flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PP et anneau de versement offrent une haute résistance chimique et possèdent des épaulements inclinés pour un versement régulier.
- Flacons complets avec bouchon en polypropylène et bague anti-goutte
- Conformes à la norme ISO 4796
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
- Épaulements inclinés pour une action de versement facilitée
- Graduations et pastille de marquage blanches
- En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
- Pour une utilisation jusqu’à une température de 140°C
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Capacité (impériale) | 5,1 oz. |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (impériale) | 2,4 in |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le mélange et le stockage des milieux de culture |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 10/boîte |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Certifications/Conformité | ISO 4796 |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |