Learn More
Pyrex™ Tube de culture à fond rond en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis
Description
Idéal pour le travail de culture avec les bouchons à vis en PBT et le disque en caoutchouc scellé en caoutchouc. Pryex™ Les tubes de culture sont disponibles dans une large gamme de tailles pour répondre à vos besoins.
- Idéal pour le travail de culture
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Une résistance élevée à l’attaque par l’eau réduit la lixiviation des contaminants qui peuvent causer des changements de pH
- Bouchons à vis phénoliques avec disque en caoutchouc revêtu de PTFE inerte
- Le bouchon peut supporter des cycles répétés de stérilisation à la chaleur sèche et à la vapeur (121°C pendant deux heures)
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Capacité (métrique) | 9 mL |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec | Idéal pour le travail de culture |
| Comprend | Bouchon à vis |
| Matériau de revêtement | PTFE |
| Diamètre du filetage | 13 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) | 14 mm |
| Afficher plus |