Learn More
Tube de culture à fond rond en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis
Code produit 12505077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 mL
11 mL
14 mL
15 ml
19 mL
20 mL
28 mL
36 mL
40 mL
50 mL
70 mL
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Conditionnement:
40 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) unitSize
12505077 14 mL 125 mm 40 pièces
10004654 11 mL 100 mm 40 pièces
11940955 19 mL 160 mm 40 pièces
11307824 15 ml 100 mm 40 pièces
11317824 28 mL 180 mm 40 pièces
10297774 36 mL 100 mm 40 pièces
11327824 40 mL 200 mm 40 pièces
10044604 9 mL 100 mm 40 pièces
10400105 70 mL 200 mm 40 pièces
10125144 50 mL 200 mm 40 pièces
10422205 20 mL 100 mm 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 12505077 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1636/04MP
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La solution idéale pour les travaux de culture avec des bouchons à vis en PBT et des disques en caoutchouc revêtus de PTFE. Les tubes de culture Pyrex™ sont disponibles dans de nombreuses tailles pour répondre à tous vos besoins.
Idéal pour le travail de culture avec les bouchons à vis en PBT et le disque en caoutchouc scellé en caoutchouc. Pryex™ Les tubes de culture sont disponibles dans une large gamme de tailles pour répondre à vos besoins.
  • Idéal pour le travail de culture
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Une résistance élevée à l’attaque par l’eau réduit la lixiviation des contaminants qui peuvent causer des changements de pH
  • Bouchons à vis phénoliques avec disque en caoutchouc revêtu de PTFE inerte
  • Le bouchon peut supporter des cycles répétés de stérilisation à la chaleur sèche et à la vapeur (121°C pendant deux heures)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Phénolique
Capacité (métrique) 14 mL
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec Idéal pour les travaux de culture
Comprend Bouchon à vis
Matériau de revêtement PTFE
Diamètre du filetage 15 mm
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube de culture