Learn More
Flacons de laboratoire carrés pour milieux de culture en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 12073333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
32 mm
45 mm
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
12073333 1000 ml 45 mm 10 pièces
12053333 100 ml 32 mm 10 pièces
12063333 250 ml 45 mm 10 pièces
11993779 500 ml 45 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12073333 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1520/10D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00€
    193.90€ / 10 pièces
    Économisez 178.10€
    47% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté Pyrex™. Les flacons de laboratoire pour milieux carrés en verre borosilicaté Pyrex™ permettent un empilement plus étroit dans les bains-marie ou sur les étagères. La forme carrée permet jusqu’à 20 % d’économie d’espace par rapport aux flacons ronds. Chaque flacon comprend un bouchon en polypropylène et une bague anti-goutte. Pour une utilisation jusqu’à 140°C.
En verre borosilicaté Pyrex™.Les flacons de laboratoire pour milieux carrés en verre borosilicaté Pyrex™ permettent un empilement plus étroit dans les bains-marie ou sur les étagères.La forme carrée permet jusqu’à 20 % d’économie d’espace par rapport aux flacons ronds.Chaque flacon comprend un bouchon en polypropylène et une bague anti-goutte.Pour une utilisation jusqu’à 140°C.
  • La forme carrée permet un empilement plus étroit dans les bains-marie ou sur les étagères
  • Jusqu’à 20 % d’économie d’espace par rapport aux flacons ronds
  • Flacon complet avec bouchon en polypropylène et bague anti-goutte
  • Pour une utilisation jusqu’à une température de 140°C
  • Code de traçabilité imprimé permettant de télécharger un certificat de lot
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Comprend Bouchon et anneau de versement
Matériau Verre borosilicaté Pyrex
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 222 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 45 mm
Diamètre (métrique) 94 mm
Type de bouchon Bouchon
Forme Carré