Learn More
Flacon Erlenmeyer à col large Pyrex™
Code produit 12039012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Hauteur (métrique):
85 mm
110 mm
140 mm
175 mm
220 mm
275 mm
Diamètre (métrique) externe:
48 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
153 mm
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
12039012 250 ml 140 mm 85 mm 10 pièces
10755722 500 ml 175 mm 105 mm 10 pièces
11932619 100 ml 110 mm 64 mm 10 pièces
12049012 1000 ml 220 mm 131 mm 10 pièces
12529125 2000 ml 275 mm 153 mm 10 pièces
10389789 50 ml 85 mm 48 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12039012 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1140/08D
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ avec des graduations en émail blanc.
Fabriqué en verre borosilicaté PyrexTM avec graduations émaillées blanches.
  • Conforme à la norme DIN ISO 24450
  • Modèle Erlenmeyer
  • Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™
  • Excellente performance thermique
  • Haute résistance aux attaques chimiques
  • Graduations en émail et pastille de marquage blanches
  • Graduations selon la capacité
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
Spécification
Certifications/Conformité ISO 24450, DIN 12385
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté, Verre Pyrex
Graduations Oui
Hauteur (métrique) 140 mm
Comprend Graduations approximatives
Forme Conique
Surface d’écriture Oui
Graduated Oui
Diamètre (métrique) externe 85 mm
Taille du bouchon 45