Learn More
Corning™ Tubes en verre jetables à fond rond sans rebord PYREX™
Code produit 10212563 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
6 mL
10 ml
11 ml
15 ml
19 mL
23 ml
28.5 ml
36 ml
Longueur (métrique):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) unitSize
10212563 19 mL 125 mm 1000 pièces
13073073 19 mL 125 mm 250 pièces
13023073 4 mL 75 mm 250 pièces
10672234 4 mL 75 mm 1000 pièces
13043073 10 ml 100 mm 250 pièces
10682424 10 ml 100 mm 1000 pièces
10672424 6 mL 75 mm 1000 pièces
13033073 6 mL 75 mm 250 pièces
10692424 11 ml 85 mm 1000 pièces
12079257 36 ml 150 mm 250 pièces
10692614 36 ml 150 mm 500 pièces
10018522 23 ml 150 mm 1000 pièces
10008522 15 ml 100 mm 1000 pièces
13063073 15 ml 100 mm 250 pièces
11992288 28.5 ml 150 mm 250 pièces
10735763 28.5 ml 150 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10212563 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 9944516X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    137.36€ / 1000 pièces
    Économisez 9.64€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
Ces tubes de culture à usage unique sont conditionnés pour votre commodité dans des boîtes faciles à ouvrir et à utiliser. Les trois petites tailles sont fournies dans un distributeur et les grandes tailles sont conditionnées en vrac. En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et la présence des contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 19 mL
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Usage unique
À utiliser avec Pour les travaux de culture tissulaire et procédures bactériologiques générales
Type d’étiquette Aucun
Conditionnement En vrac
Avec rebord Non
Stérilité Non stérile
Graduated Non
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de produit Tube de culture