Learn More
Entonnoir Pyrex™ pour système de filtration
Code produit 12754308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 DE CHAQUE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12754308 1 DE CHAQUE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12754308 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 5809/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.70€
    117.56€ / 1 pièces
    Économisez 140.14€
    54% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec le système de filtration en verre borosilicaté Pyrex™.
  • Entonnoir de 300 ml
  • Entièrement autoclavables
  • Idéal pour la microbiologie
    Spécification
    Autoclavable Autoclavable
    Matériau Verre borosilicaté
    Quantité 1 DE CHAQUE
    Type Entonnoir du système de filtration
    Volume (métrique) 300 mL
    À utiliser avec (équipement) Système de filtration