Learn More
Éprouvettes graduées en verre borosilicaté PYREX™
Code produit 12682042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
12682042 1000 ml 10 ml 2 pièces
12652042 100 ml 1 ml 2 pièces
12672042 500 ml 5 ml 2 pièces
10043927 250 ml 2 ml 2 pièces
12642042 50 ml 1 ml 2 pièces
15527710 2000 ml 20 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12682042 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 32801L
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en verre borosilicaté Pyrex™ de forme haute offrent une résistance chimique supérieure.
  • Base hexagonale pour une grande stabilité
  • La fabrication à usage intensif augmente la résistance mécanique et réduit le risque de bris (baisse des coûts et amélioration de la sécurité de l’utilisateur)
  • Le rebord fortement perlé et le bec verseur permettent une distribution facile et propre
  • Classe B.
  • Conformes à la norme ISO 4788
Conformité : ISO 4788
Spécification
Tolérance plusmn;10 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacité (métrique) 1000 ml
Hauteur (métrique) 465 mm
Balance Émail bleu
Graduations 10 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type de produit Bouteille graduée