Learn More
Éprouvette graduée en verre Pyrex™, classe A, certifiée pour les analyses
Code produit 11313554
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations unitSize
11313554 50 ml 1 ml 2 pièces
13461859 1000 ml 10 ml 2 pièces
11353554 1000 ml 10 ml 1 pièce
11323554 100 ml 1 ml 2 pièces
11393544 10 ml 0,2 ml 2 pièces
11363554 2000 ml 20 ml -
11333554 250 ml 2 ml 2 pièces
11303554 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11343554 500 ml 5 ml 2 pièces
11383544 5 ml 0,1 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11313554 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3201/08WC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes graduées en verre Pyrex™ certifiées de classe A sont testées individuellement et fournies avec un certificat indiquant le volume exact contenu à 5 points sur la balance.
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes graduées en verre Pyrex™ certifiées de classe A sont testées individuellement et fournies avec un certificat indiquant le volume exact contenu à 5 points sur la balance.
  • Caractéristiques : base hexagonale robuste, marquages blancs en céramique, diverses capacités disponibles
  • Classe A : certifié conforme aux réglementations allemandes relatives à l’étalonnage et porte le symbole de conformité "H" 
  • Certificat de lot : porte un numéro de série individuel à des fins de traçabilité conformément aux normes nationales
  • Conformité : ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Blanc
Forme Rond
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Class A
Hauteur (impériale) 7,87 po
Hauteur (métrique) 200 mm
Tolerance Metric plusmn;0,5 ml
Type Bouteille graduée
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 50 ml
Comprend Certificat indiquant le volume exact contenu à 5 points sur la balance
Balance Émail blanc
Graduations 1 ml