Learn More
Pyrex™ Éprouvette graduée en verre Pyrex™, classe A
Code produit 12093333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0.1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
12093333 250 ml 2 ml 2 pièces
12049867 2000 ml 20 ml 1 pièce
11903789 5 ml 0.1 ml 2 pièces
12594277 10 ml 0,2 ml 2 pièces
11913789 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11923789 50 ml 1 ml -
11933789 100 ml 1 ml 2 pièces
11943789 500 ml 5 ml 2 pièces
11953789 1000 ml 10 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12093333 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 3201/12
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. L’éprouvette graduée en verre Pyrex™ de classe A porte des graduations en émail blanc pour garantir la parfaite visibilité des liquides, quelle que soit leur couleur. Dotée d’un socle hexagonal, les éprouvettes robustes sont disponibles en plusieurs volumes.
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes en verre Pyrex™ de classe A portent des graduations en émail blanc pour garantir la parfaite visibilité des liquides, quelle que soit leur couleur. Dotée d’un socle hexagonal, les éprouvettes robustes sont disponibles en plusieurs volumes.
  • Caractéristiques : base hexagonale robuste, marquages blancs en céramique, diverses capacités disponibles
  • Classe A : certifié conforme aux réglementations allemandes relatives à l’étalonnage et porte le symbole de conformité "H" 
  • Certificat de lot : porte un numéro de série individuel à des fins de traçabilité conformément aux normes nationales
  • Conformité : ISO 4788
Spécification
Tolérance plusmn;1 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe A
Capacité (métrique) 250 ml
Hauteur (métrique) 335 mm
Balance Émail blanc
Graduations 2 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Blanc
Forme Rond
Type de produit Bouteille graduée