Learn More
Béchers Griffin à usage intensif PYREX™
Product Code. 12509975
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 mL
3000 ml
4 000 ml
5 000 ml
Unit Size:
1 pièce
12 pièces
4 pièces
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
12509975 1000 ml 6 pièces
12549995 150 ml 12 pièces
12559995 250 ml 12 pièces
12569995 400 ml 12 pièces
12671766 600 ml 6 pièces
11911516 2000 mL 4 pièces
10343010 3000 ml 1 pièce
10337879 4 000 ml 1 pièce
10829610 5 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 12509975 Supplier Pyrex Supplier No. 10031L
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
À utiliser dans des conditions difficiles comme le lavage mécanisé
Mesurez les liquides dans du verre renforcé robuste et durable. Les béchers Griffin robustes en verre borosilicaté Pyrex™ sont disponibles dans une large gamme de tailles
Mesurez les liquides avec un verre renforcé robuste et durable. Pyrex™ Les béchers Griffin en verre borosilicate haute résistance sont disponibles dans une large gamme de tailles.
Béchers robustes spécialement conçus pour offrir la meilleure résistance mécanique dans des conditions difficiles, telles que les lavages mécanisés. Pour plus de commodité, les béchers de 250 à 4 000 ml sont dotés d’une échelle de mesure graduée double pour indiquer leur contenu approximatif. Toutes les tailles disposent d’une grande pastille de marquage.
Compliance
Produit conçu conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E 960.
Specifications
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Diamètre (impériale) externe 3,96 po
Diamètre (métrique) externe 10.8 cm
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté Pyrex™
À utiliser avec (application) Offre la meilleure résistance mécanique dans des conditions difficiles telles que les lavages mécanisés
Plage de graduations 50 à 1000 ml
Hauteur (impériale) 6,14 po
Hauteur (métrique) 15.6 cm
Incréments 50 ml
Type d’étiquette Marquage extra large
Quantité Boîte de 6
Type Bécher
Jetable N°
Graduated Oui
Certifications/Conformité ASTM E960
Scale Double échelle métrique graduée
Modèle Griffin