Learn More
Béchers Griffin à usage intensif PYREX™
GREENER_CHOICE
Code produit 12549995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 mL
3000 ml
4 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
4 pièces
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12549995 150 ml 12 pièces
12559995 250 ml 12 pièces
12569995 400 ml 12 pièces
12671766 600 ml 6 pièces
12509975 1000 ml 6 pièces
11911516 2000 mL 4 pièces
10343010 3000 ml 1 pièce
10337879 4 000 ml 1 pièce
10829610 5 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12549995 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1003150
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser dans des conditions difficiles comme le lavage mécanisé
Mesurez les liquides dans du verre renforcé robuste et durable. Les béchers Griffin robustes en verre borosilicaté Pyrex™ sont disponibles dans une large gamme de tailles
Mesurez les liquides avec un verre renforcé robuste et durable. Pyrex™ Les béchers Griffin en verre borosilicate haute résistance sont disponibles dans une large gamme de tailles.
Béchers robustes spécialement conçus pour offrir la meilleure résistance mécanique dans des conditions difficiles, telles que les lavages mécanisés. Pour plus de commodité, les béchers de 250 à 4 000 ml sont dotés d’une échelle de mesure graduée double pour indiquer leur contenu approximatif. Toutes les tailles disposent d’une grande pastille de marquage.
Compliance
Produit conçu conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E 960.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 5,07 oz.
Diamètre (impériale) externe 2,24 in
Diamètre (métrique) externe 5.7 cm
Capacité (métrique) 150 ml
Matériau Verre borosilicaté (type 1)
À utiliser avec (application) Offre la meilleure résistance mécanique dans des conditions difficiles telles que les lavages mécanisés
Plage de graduations 20 à 140 ml
Hauteur (impériale) 3,38 po
Hauteur (métrique) 8.6 cm
Incréments 20 ml
Type d’étiquette Marquage extra large
Quantité Boîte de 12
Type Bécher
Jetable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ASTM E960
Scale Graduation métrique unique
Modèle Griffin