Learn More
Béchers Griffin à usage intensif PYREX™
Description
Mesurez les liquides dans du verre renforcé robuste et durable. Les béchers Griffin robustes en verre borosilicaté Pyrex™ sont disponibles dans une large gamme de tailles
Mesurez les liquides avec un verre renforcé robuste et durable. Pyrex™ Les béchers Griffin en verre borosilicate haute résistance sont disponibles dans une large gamme de tailles.
Béchers robustes spécialement conçus pour offrir la meilleure résistance mécanique dans des conditions difficiles, telles que les lavages mécanisés. Pour plus de commodité, les béchers de 250 à 4 000 ml sont dotés d’une échelle de mesure graduée double pour indiquer leur contenu approximatif. Toutes les tailles disposent d’une grande pastille de marquage.
Compliance
Produit conçu conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E 960.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 13,52 oz. |
| Diamètre (impériale) externe | 3,22 po |
| Diamètre (métrique) externe | 8.2 cm |
| Capacité (métrique) | 400 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté Pyrex™ |
| À utiliser avec (application) | Offre la meilleure résistance mécanique dans des conditions difficiles telles que les lavages mécanisés |
| Plage de graduations | 25 à 325 ml |
| Hauteur (impériale) | 4,33 in |
| Hauteur (métrique) | 11 cm |
| Incréments | 25 ml |
| Afficher plus |