Learn More
Pyrex™ Burette en verre borosilicaté classe AS Pyrex™
Description
Fabriquée à partir d’une tubulure (en verre borosilicaté) de haute précision et conforme aux normes ISO 385. La burette en verre borosilicaté Pyrex™ de classe AS comprend une clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm. Les graduations en émail blanc offrent une meilleure visibilité en présence de solutions de couleur foncée.
- Conformes à la norme ISO 385
- Fabriquée à partir d’une tubulure calibrée (verre borosilicaté) offrant une grande précision
- Chaque burette a un temps d’attente de +30 s avant que la lecture finale puisse être prise
- Graduations en émail blanc pour une meilleure visibilité en présence de solutions foncées
- Clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Longueur (métrique) | 820 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,02 mL |
| Comprend | Clé de robinet d’arrêt en PTFE interchangeable avec alésage de 1,5 mm |
| Balance | Blanc |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
| Tolérance | ± 0.02 ml |
| Type | Burette |
| Class | Classe AS |
| Show More |