Learn More
Pyrex™ Burette Schellbach en verre borosilicaté classe AS Pyrex™ avec clé en PTFE
Code produit 12184232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,05 mL
0,1 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
12184232 25 ml 0,05 mL 1 pièce
12134232 10 ml 0,05 mL 1 pièce
12164232 25 ml 0,1 mL 1 pièce
12114242 50 ml 0,1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12184232 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 492094
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté résistant aux produits chimiques et conforme aux normes ISO 385 normes. Pyrex™ Labware Classe AS Verre borosilicaté Schellbach La burette avec clé en verre comporte une bande blanche verticale et un ruban bleu central pour faciliter la précision.
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Graduations et inscriptions en émail bleu
  • Tube de burette Schellbach avec bande blanche verticale et ruban bleu central : facilite la lecture précise du ménisque ; la position exacte du ménisque est clairement définie lorsque le ruban bleu se divise en une bande large et étroite
  • Avec entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
  • Chaque burette a un temps d’attente de +30 s avant que la lecture finale puisse être prise
  • En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques
  • Clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 820 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,05 mL
Comprend Clé en PTFE avec alésage de 1,5 mm
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,03 ml
Type Schellbach Buret
Class Classe AS
Certifications/Conformité ISO 385