Learn More
Béchers Griffin de forme basse Pyrex™
Code produit 11997564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
4 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
11997564 250 ml 10 pièces
12534257 5 ml 10 pièces
10692281 10,000 ml 1 pièce
11963779 10 ml 10 pièces
12316978 25 ml 10 pièces
11996518 50 ml 10 pièces
11987564 100 ml 10 pièces
11906528 150 ml 10 pièces
11916528 400 ml 10 pièces
11907574 600 ml 10 pièces
12567766 800 ml 10 pièces
11917574 1000 ml 10 pièces
11926528 2000 ml 10 pièces
12098992 3000 ml 4 pièces
12084777 5000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 11997564 Supplier Pyrex Supplier No. 1000/10D
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Mesurez les liquides sur la paillasse ou la plaque chauffante sans crainte d’attaques chimiques. Les béchers Griffin de forme basse Pyrex ™ sont disponibles dans une grande variété de tailles avec des graduations et une pastille de marquage blanches.
Mesurez les liquides sur la paillasse ou la plaque chauffante sans crainte d'attaques chimiques. Les béchers Griffin de forme basse Pyrex™ sont disponibles dans une grande variété de tailles avec des graduations et une pastille de marquage blanches.
  • Conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Excellente performance thermique
  • Haute résistance aux attaques chimiques
  • Graduations et pastille de marquage blanches
Specifications
Diamètre (métrique) externe 70 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 95 mm
Quantité 10boîte
Type Bécher
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 3819, DIN 12331
Scale Échelle graduée blanche