Learn More
Béchers Griffin de forme basse Pyrex™
Code produit 12084777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12084777 5000 ml 1 pièce
12534257 5 ml 10 pièces
10692281 10,000 ml 1 pièce
11963779 10 ml 10 pièces
12316978 25 ml 10 pièces
11996518 50 ml 10 pièces
11987564 100 ml 10 pièces
11906528 150 ml 10 pièces
11997564 250 ml 10 pièces
11916528 400 ml 10 pièces
11907574 600 ml 10 pièces
12567766 800 ml 10 pièces
11917574 1000 ml 10 pièces
11926528 2000 ml 10 pièces
12098992 3000 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 12084777 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1000/34D
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mesurez les liquides sur la paillasse ou la plaque chauffante sans crainte d’attaques chimiques. Les béchers Griffin de forme basse Pyrex ™ sont disponibles dans une grande variété de tailles avec des graduations et une pastille de marquage blanches.
Mesurez les liquides sur la paillasse ou la plaque chauffante sans crainte d'attaques chimiques. Les béchers Griffin de forme basse Pyrex™ sont disponibles dans une grande variété de tailles avec des graduations et une pastille de marquage blanches.
  • Conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Excellente performance thermique
  • Haute résistance aux attaques chimiques
  • Graduations et pastille de marquage blanches
Spécification
Diamètre (métrique) externe 170 mm
Capacité (métrique) 5000 ml
Matériau Verre borosilicaté (type 1)
Hauteur (métrique) 270 mm
Quantité Boîte de 1
Type Bécher
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 3819, DIN 12331
Scale Échelle graduée blanche