Learn More
Pelle Pyrex™ avec tige creuse
Code produit 12631992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
10 ml
Hauteur (métrique):
70 mm
85 mm
100 mm
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
12631992 3 ml 70 mm 10 pièces
12651992 10 ml 100 mm 10 pièces
11970885 6 ml 85 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12631992 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 2115/02M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.81€
    232.10€ / 10 pièces
    Économisez 202.71€
    46% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Facilite l’introduction de la poudre dans des récipients à col étroit. La pelle Pyrex™ avec tige creuse possède une base plate qui garantit sa stabilité sur le plateau de la balance. Disponible en 3 capacités.
Facilite l’introduction de la poudre dans des récipients à col étroit. La pelle Pyrex™ avec tige creuse possède une base plate qui garantit sa stabilité sur le plateau de la balance. Disponible en 3 capacités.
  • Avec tige creuse pour faciliter l’introduction de la poudre dans des récipients à col étroit, par exemple, flacons volumétriques
  • Sa base plate assure sa stabilité sur le plateau de la balance
Spécification
Capacité (métrique) 3 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 70 mm
Type de produit Pelle de pesée