Learn More
Pyrex™ Pelle Pyrex™ avec tige creuse
Description
Facilite l’introduction de la poudre dans des récipients à col étroit. La pelle Pyrex™ avec tige creuse possède une base plate qui garantit sa stabilité sur le plateau de la balance. Disponible en 3 capacités.
- Avec tige creuse pour faciliter l’introduction de la poudre dans des récipients à col étroit, par exemple, flacons volumétriques
- Sa base plate assure sa stabilité sur le plateau de la balance
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Type de produit | Pelle de pesée |