Learn More
Buerkle™ Béchers Griffin en plastique avec graduations bleues
Code produit 10462888 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
150 ml
500 ml
600 ml
1 000 ml
3 000 ml
5000 mL
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10462888 5000 mL 1 pièce
10159261 50 ml 1 pièce
17280674 25 ml 1 pièce
10183515 150 ml 1 pièce
10435572 500 ml 1 pièce
10750773 600 ml 1 pièce
10589502 1 000 ml 1 pièce
10287427 3 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10462888 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 71225000
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en polypropylène très transparent.
  • Pour diverses utilisations
  • Conforme aux normes DIN 12331 et ISO 7056
  • Graduation bleue imprimée sur
  • Incassables.
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe 203 mm
Capacité (métrique) 5000 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Diverses utilisations dans le laboratoire
Hauteur (métrique) 247 mm
Incréments 500 mL
Quantité 1
Type Bécher Griffin
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated Oui
Certifications/Conformité DIN 12331/ISO 7056
Scale Échelle graduée bleue
Modèle Griffin