Learn More
Lonza™ Tubes à essai apyrogènes sans bouchon à vis
Description
- En verre borosilicaté flint de type 1 USP
- Contiennent moins de 0,005 EU/ml d’endotoxines
- Recommandé pour la dilution des étalons d’endotoxines et les échantillons de test pour tous les dosages de détection des endotoxines
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Tube à essai |