Learn More
Swann-Morton™ Ouvre-ampoules gris Qlicksmart SnapIT Lite Personal, taille normale
Code produit 15671464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15671464 Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15671464 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur SN02R
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Moyen plus sûr d’ouvrir les ampoules en verre et d’éviter les blessures douloureuses et dangereuses par objets tranchants.
  • Cet ouvre-ampoules polyvalent et facile à utiliser fait baisser les taux inacceptables de blessures par objets tranchants lorsque les ampoules sont ouvertes à la main.
  • L’ouverture d’ampoules est un geste présentant un risque particulièrement élevé : 26 % des blessures accidentelles par piqûres d’aiguilles ou autres objets tranchants (NSI) sont causées par l’ouverture et le bris d’une ampoule.
  • L’appareil a été inventé par une infirmière diplômée de Rockhampton, Queensland, en Australie, qui a reconnu que des millions d’ampoules de verre inviolables sont utilisées chaque année dans le cadre des soins de santé et de pratiques connexes pour dispenser des produits pharmaceutiques.
  • Les avantages pratiques sont clairs, mais les taux de blessures ont toujours été élevés.
  • Il vous suffit d’insérer le couvercle de l’ampoule dans le SnapIT multi-usage en vous assurant que la taille est correcte.
  • Si un point est dessiné sur l’ampoule, alignez-le avec le point sur le SnapIT.
  • Déclipsez en éloignant l’ampoule de votre corps.
  • Vous pouvez ensuite éjecter le couvercle de l’ampoule en verre directement dans un récipient pour objets tranchants.
  • Des versions personnelles et des versions à chariot sont disponibles dans la gamme :
    • Trolley Edition : utilisation par l’équipe incluant un côté plat pour le poser sur une paillasse ou un chariot sans rouler - parfait pour les zones de préparation de médicaments à l’hôpital.
    • Pocket Edition : aluminium anodisé pour une utilisation personnelle sur un anneau de clés, accroché à un cordon ou conservé dans votre poche.
    • Lite Edition : en plastique robuste et économique.
  • Le Snap-It de taille normale peut être utilisé avec des ampoules de 1-2 ml, 5-10 ml et 10-15 ml , la version de taille du chariot peut être utilisée avec des ampoules de 5-10 ml et de 20-25 ml.
Spécification
Couleur Gris
Type de produit Ouvre-ampoules
Matériau Polypropylène
Dimensions Normale
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.