Learn More
Hellma™ Cuves de type micro cellule en quartz pour absorption Suprasil™
Artikelnummer. 13227019
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacité (métrique):
14 000 μL
17 500 μL
35 000 μL
7000 μl
Pakningsstørrelse:
1 pièce
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) Pakningsstørrelse
13227019 17 500 μL 1 pièce
10028190 14 000 μL 1 pièce
10100591 7000 μl 1 pièce
11757263 7000 μl 2 pièces
11711764 35 000 μL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13227019 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 1005040
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Hellma™ Suprasil™ Les cuves à micro-absorption en quartz sont fournies avec un couvercle ou un bouchon en PTFE pour limiter l'évaporation.
  • Très résistant aux produits chimiques
  • Conserve sa forme, même à des températures élevées pouvant aller jusqu’à environ 1000°C
  • 80 % de transmission de 320 à 2500 nm
Tekniske data
Type Macro cellule d’absorption
Capacité (métrique) 17 500 μL
Matériau Quartz Suprasil
Largeur (métrique) intérieure 9,5mm
Longueur du trajet optique 50 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45mm
Largeur (métrique) 12,5mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.