Learn More
Motic™ Lampe halogène quartz
Code produit 15159404
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscopes BA210/310
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15159404 Microscopes BA210/310 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15159404 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101002400452
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les microscopes BA210 / 310. La lampe halogène quartz Motic™ nécessite 6 V / 30 W.
  • À utiliser avec les microscopes BA210 / 310
  • Halogène quartz
  • 6V
  • 30 W
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
Type Lampe quartz
À utiliser avec (équipement) Microscopes BA210/310
Quantité 1 de chaque
Tension 6 V
Puissance 30 W