Learn More
Thermo Scientific™ QuEChERS 500 mg Silica Sorbent with C18 (endcapped) in 50 mL Centrifuge Tubes
Código de producto. 30216247 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volume (Metric):
50 mL
Tamaño de la unidad:
Pack of 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volume (Metric) Tamaño de la unidad
30216247 50 mL Pack of 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30216247 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VDQ2
 Restricted Item
Expédition estimée: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Optimize your sample cleanup with Thermo Scientific™ QuEChERS Silica Sorbent with C18 (endcapped) in Centrifuge Tubes. These tubes provide efficient and reliable cleanup for QuEChERS extractions, ensuring high-quality results.
Thermo Scientific QuEChERS Silica Sorbent with C18 (endcapped) in Centrifuge Tubes are designed for efficient sample cleanup in QuEChERS extractions. The pre-measured sorbent ensures consistent performance, while the endcapped C18 provides enhanced retention of non-polar compounds. Packaged in convenient centrifuge tubes, these sorbents streamline your laboratory workflow.
  • Silica sorbent with C18 (endcapped) for effective sample cleanup
  • Centrifuge tubes for convenient handling and processing
  • Enhances retention of non-polar compounds in QuEChERS extractions
  • Pre-measured sorbent ensures consistent and reliable results
  • Streamlines laboratory workflow and reduces preparation time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
For Use With (Application) QuEChERS
Product Line Quechers
Sorbent Sodium Sulfate
Type QuEChERS Sample Prep
Volume (Metric) 50 mL
Method QuEChERS sample preparation
Sample Size 500 mg per sample
Sample Type All
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.