Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Complete Soxhlet Extractor Assembly
Beschreibung
- Each assembly comprises the basic components for solid-liquid extraction : Flask/Soxhlet extractor/Condenser/Associated lids and clips
- Choice of assemblies with different extractor capacities
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Soxhlet Extraction Assembly |
| Capacity (Metric) | 100 mL |
| Material | Pyrex Borosilicate Glass |
| Includes | 250mL FR250/3S flask, EX5/63 Soxhlet extractor, associated lids and clips, CX7/06/SC condenser |
| For Use With (Application) | Ideal for solid-liquid extraction |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?