Learn More
Flacon à fond plat à col court en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 12428936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 ml
4 l
Hauteur (métrique):
85 mm
95 mm
103 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Raccord manchonné:
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Raccord manchonné unitSize
12428936 100 ml 103 mm 29/32 5 pièces
12498936 1000 ml 170 mm 24/29 2 pièces
12498926 100 ml 95 mm 19/26 5 pièces
12418936 100 ml 103 mm 24/29 5 pièces
10243930 150 ml 110 mm 24/29 5 pièces
10697445 150 ml 115 mm 34/35 5 pièces
12428946 250 ml 130 mm 19/26 5 pièces
10309754 250 ml 130 mm 29/32 5 pièces
10831041 250 ml 130 mm 34/35 5 pièces
12509885 500 ml 140 mm 24/29 5 pièces
12418956 500 ml 145 mm 29/32 5 pièces
10851201 50 ml 85 mm 19/26 -
12661992 50 ml 85 mm 24/29 5 pièces
11980885 250 ml 130 mm 24/29 5 pièces
15527840 2000 ml 215 mm 34/35 5 pièces
12408946 1 000 ml 187 mm 29/32 2 pièces
15567830 150 ml 105 mm 19/26 20 pièces
15577830 150 ml 110 mm 29/32 20 pièces
15517840 2000 ml 230 mm 29/32 5 pièces
15547840 500 ml 135 mm 19/26 20 pièces
15567840 500 ml 155 mm 34/35 20 pièces
15557830 100 ml 103 mm - 10 pièces
15597830 1 000 ml 175 mm 34/35 10 pièces
15507840 2000 ml 205 mm 24/29 5 pièces
15537840 4 l 260 mm - 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 12428936 Fournisseur Quickfit Code fournisseur FF100/4S
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon à fond plat et col court en verre borosilicaté Quickfit™ Joints Ware™ Quickfit est conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797.
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon à fond plat à col court en verre borosilicaté Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797.
  • Conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797
  • Avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
  • Verre borosilicaté pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
  • La base plate permet d’
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1773, ISO 4797
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 103 mm
Type de goulot Basse
Raccord manchonné 29/32
Forme du fond Plat