Learn More
Extracteur Soxhlet en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 11341885
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
40 mL
60 mL
100 mL
200 mL
Fond à joint de réduction standard:
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Hauteur (métrique):
175 mm
200 mm
205 mm
220 mm
240 mm
250 mm
Taille du cône:
19/26
24/29
34/35
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Fond à joint de réduction standard Hauteur (métrique) Taille du cône unitSize
11341885 40 mL 29/32 200 mm 24/29 1 pièce
11371885 100 mL 40/38 220 mm 24/29 1 pièce
11381885 200 mL 50/42 250 mm 24/29 1 pièce
12004793 100 mL 34/35 240 mm 34/35 1 pièce
11331885 20 mL 24/29 175 mm 19/26 1 pièce
11351885 60 mL 34/35 205 mm 24/29 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11341885 Fournisseur Quickfit Code fournisseur EX5/43
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conforme à la norme BS 2071. L’extracteur Soxhlet en verre borosilicaté Quickfit™ élimine les composants solubles ou d’impuretés provenant de solides via un procédé de trempage / siphonnage répété avec du solvant. Un large choix d’extracteurs pouvant accueillir la plupart des tailles d’échantillons et de cartouches d’extraction est disponible. Tube de siphon concentrique formé avec précision offre des performances fiables
Conforme à la norme BS 2071. L’extracteur Soxhlet en verre borosilicaté Quickfit™ élimine les composants solubles ou les impuretés provenant de solides via un procédé de trempage / siphonnage répété avec du solvant. Large sélection d’extracteurs pour accueillir la plupart des tailles d’échantillons et de cartouches d’extraction. Tube de siphon concentrique de forme optimale pour des performances fiables.
  • Conformes à la norme BS 2071
  • Pour l’extraction de composants solubles ou d’impuretés provenant de solides via un procédé de trempage/siphonnage répété avec du solvant
  • Large choix d’extracteurs pouvant accueillir la plupart des tailles d’échantillons et de cartouches d’extraction
  • Tube de siphon concentrique formé avec précision pour des performances fiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Extracteur Soxhlet
Capacité (métrique) 40 mL
Matériau Verre borosilicaté Pyrex
Taille du cône 24/29
À utiliser avec (application) Convient à l’extraction de composants solubles ou d’impuretés provenant de solides via un procédé de trempage/siphonnage répété avec du solvant
Certifications/Conformité BS 2071
Fond à joint de réduction standard 29/32
Hauteur (métrique) 200 mm