Learn More
Quickfit™ Adaptateur élargisseur Quickfit™
Code produit 10881391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du cône:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Numéro du joint conique standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du cône Numéro du joint conique standard Conditionnement
10881391 24/29 29/32 2 pièces
12146220 14/23 19/26 2 pièces
10427820 19/26 34/35 2 pièces
12495436 14/23 24/29 2 pièces
12156220 19/26 24/29 2 pièces
11928044 14/23 29/32 2 pièces
12614901 10/19 14/23 2 pièces
11996124 19/26 29/32 2 pièces
12425446 29/32 34/35 2 pièces
11389093 29/32 40/38 1 pièce
10146454 24/29 34/35 2 pièces
15558010 29/32 45/40 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10881391 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur XA43
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté. Raccordez les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille Avec le QuickFit™ Adaptateur de prise d'extension.
Connectez de grandes articulations en verre dépoli avec des articulations plus petites avec QuickFit™ Adaptateur de prise d’extension
  • À utiliser pour le raccordement de joints en verre rodé de tailles différentes
  • Rodage de grande taille en haut et cône de petite taille en bas
Spécification
Taille du cône 24/29
À utiliser avec (application) Utile pour la connexion de joints en verre dépoli de tailles différentes
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Raccord élargissement
Numéro du joint conique standard 29/32